Documentos Principais
604364
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-13C2-furan
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
98.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
92-94 °C (lit.)
pf
-62 °C (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]c1ccc([13CH3])o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
chave InChI
GSNUFIFRDBKVIE-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)