Documentos Principais
604291
Sigma-Aldrich
Methyl dichloroacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C13COOCH3
Peso molecular:
143.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
143 °C (lit.)
pf
-52 °C (lit.)
densidade
1.390 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CO[13C](=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3/i3+1
chave InChI
HKMLRUAPIDAGIE-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)