Documentos
604216
Sigma-Aldrich
Ethyl-13C2 chlorooxoacetate
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C2H5ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
138.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
pb
135 °C (lit.)
densidade
1.240 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2]OC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3/i1+1,2+1
chave InChI
OWZFULPEVHKEKS-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.