Documentos
604208
Sigma-Aldrich
tert-Butyl bromoacetate-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Br13CH2CO2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
196.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
50 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.328 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3/i4+1
chave InChI
BNWCETAHAJSBFG-AZXPZELESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup