Documentos Principais
603708
Sigma-Aldrich
Styrene dibromide-(ethyl-2-13C)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
(1,2-Dibromoethyl-2-13C)benzene, 1,2-Dibromo-1-phenylethane-2-13C
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(Br)13CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
264.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
pf
70-74 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Br[13CH2]C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1
chave InChI
SHKKTLSDGJRCTR-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)