Documentos Principais
603406
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Carbonic-13C dichloride
About This Item
Fórmula linear:
13COCl2
Número CAS:
Peso molecular:
99.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
chave InChI
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)