Documentos Principais
602760
Sigma-Aldrich
Oxygen-17O2
20 atom % 17O
About This Item
Fórmula linear:
17O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
20 atom % 17O
Ensaio
99% (CP)
Formulário
gas
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
chave InChI
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)