About This Item
Fórmula linear:
124Xe
Número CAS:
Peso molecular:
123.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142001
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
1 atom %
Formulário
gas
alteração de massa
M-8
cadeia de caracteres SMILES
[124Xe]
InChI
1S/Xe/i1-7
chave InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-NOHWODKXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?