Documentos Principais
597708
Sigma-Aldrich
(3-Chlorophenylethynyl)trimethylsilane
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4C≡CSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
208.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
p.e.
240-241 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,1-3H3
chave InChI
UXVJIDSXBAHIDV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
225.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)