Ensaio
96%
p.e.
151 °C (lit.)
densidade
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCl)(OC)OC
InChI
1S/C4H11ClO3Si/c1-6-9(4-5,7-2)8-3/h4H2,1-3H3
chave InChI
FPOSCXQHGOVVPD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?