Key Documents
597104
Sigma-Aldrich
2-Amino-15N-4,6-dimethoxypyrimidine-15N2
99 atom % 15N, 97% (CP)
Sinônimo(s):
4,6-dimethoxy-2-Pyrimidinamine-N,1,3-15N3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H915N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
158.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pf
94-96 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)[15n]c([15NH2])[15n]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i7+1,8+1,9+1
chave InChI
LVFRCHIUUKWBLR-ULEDQSHZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)