Documentos Principais
597074
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
258.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
56-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-6-14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
chave InChI
QILIDAIRUWTFHF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)