Key Documents
597066
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(tert-butyldimethylsiloxy)pyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17BrN2OSi
Número CAS:
Peso molecular:
289.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C10H17BrN2OSi/c1-10(2,3)15(4,5)14-9-12-6-8(11)7-13-9/h6-7H,1-5H3
chave InChI
GCALLZMACFTOPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)