Documentos Principais
596841
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2[O)CH2)3CH3](CH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
286.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
63-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H16BBrO3/c1-3-4-5-16-11-9(12(14)15)6-8(2)7-10(11)13/h6-7,14-15H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
AQZXOJQXDSSZCI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)