Documentos
596701
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzoyl)-1H-benzotriazole
97%
Sinônimo(s):
1H-Benzotriazol-1-yl(4-chlorophenyl)methanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
257.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
135-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H8ClN3O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(18)17-12-4-2-1-3-11(12)15-16-17/h1-8H
chave InChI
BLJBQVQHDXUDTE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Acylation of sodium azide with N-acylbenzotiazoles
  • Gas-phase thermolysis
  • Chemoselective reduction
Reactant for synthesis of:
  • Diketone oximes by phenylation
  • Amides by acylation of amines
  • 1,2-Diketones by coupling of N-acylbenzotriazoles
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3