Key Documents
595926
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
3-Methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
166-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-8-10(11(14)15)7-12-13(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,14,15)
chave InChI
USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)