Documentos Principais
595772
Sigma-Aldrich
Benz-13C6-oxazole
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6CH5NO
Número CAS:
Peso molecular:
125.08
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pb
182 °C (lit.)
pf
27-30 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]2ocn[13c]2[13c]1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,6+1,7+1
chave InChI
BCMCBBGGLRIHSE-KSYPSEKYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)