Documentos Principais
595748
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Orange 3 acrylamide)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
temperatura de transição
Tg (DSC) 111 °C (onset)
solubilidade
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
377 nm
Descrição geral
NLO polymer
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)