Documentos Principais
595616
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OC6H3(Cl)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
262.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
188-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-8-11(14(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
chave InChI
AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)