Documentos Principais
595519
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalene
97%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (S)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
314.38
Beilstein:
4704232
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -52°, c = 1% in chloroform
pf
227-231 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2ccccc2c1-c3c(OC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
chave InChI
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)