Documentos Principais
595284
Sigma-Aldrich
4-(4′-Propoxyphenyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17BO3
Número CAS:
Peso molecular:
256.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
235-240 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-2-11-19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-10,17-18H,2,11H2,1H3
chave InChI
ZJCHLFOLMBDUPR-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)