Documentos Principais
59523
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Trt)-OPfp
≥97.0%
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-Nγ-trityl-L-glutamine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H33F5N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
776.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c1F
InChI
1S/C45H33F5N2O5/c46-37-38(47)40(49)42(41(50)39(37)48)57-43(54)35(51-44(55)56-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-36(53)52-45(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,51,55)(H,52,53)/t35-/m0/s1
chave InChI
OLYKAAWLZTVISS-DHUJRADRSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)