Documentos Principais
595160
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-2-methylbenzoxazolium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20INO
Número CAS:
Peso molecular:
345.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
pf
90-94 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCCCC[n+]1c(C)oc2ccccc12
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)