Documentos Principais
594652
Sigma-Aldrich
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
3-Carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19BO4
Número CAS:
Peso molecular:
262.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
91-95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-6-7-10(9-11)12(16)17-5/h6-9H,1-5H3
chave InChI
JBJGSVBGUBATNH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)