Documentos Principais
594547
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
151.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
57-61 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
chave InChI
ZZAJFWXXFZTTLH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)