Documentos Principais
594334
Sigma-Aldrich
Benzenecyclopentadienyliron(II) hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11F6FeP
Número CAS:
Peso molecular:
344.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
pf
268 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H6.C5H5.F6P.Fe/c1-2-4-6-5-3-1;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;1-5H;;/q;;-1;+1
chave InChI
ZFDATMJBJWNTMT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Nitroxide-mediated photochemical-living radical polymerization reactions
  • Assembly of complex photonic crystals
  • Preparation of cyclopentadien-iron-biphenyl hexafluorophosphate ([Cp-Fe-biphenyl]+PF6-) for cationic photopolymerization of epoxy systems
Reactant for:
  • LIgand exchange reactions
  • Solid-state synthesis of carbon nanostructures
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)