Documentos Principais
594008
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)ethoxydimethylsilane
98%
Sinônimo(s):
Chloromethyl(dimethyl)ethoxysilane
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2Si(CH3)2OCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
152.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
densidade
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](C)(C)CCl
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
79.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26.11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)