Documentos
593788
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(OCH3)2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
261.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
198-202 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)c(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C9H9BrO4/c1-13-7-4-8(14-2)6(10)3-5(7)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
WOPJFSQYDOHZMK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3