Documentos Principais
593621
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Sinônimo(s):
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
218.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
144-149 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
chave InChI
IGBDPRKNAFOOGY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhyride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)