Key Documents
593524
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-iodophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5BFIO2
Número CAS:
Peso molecular:
265.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
238-243 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(I)c1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,10-11H
chave InChI
NNMDGAIATJXYFJ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)