Key Documents
593338
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-octyloxybenzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2(CH2)6CH3
Número CAS:
Peso molecular:
422.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
solid
pf
97.2-99.3 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-21-17-11-14(12-18)16(20-2)10-15(17)13-19/h10-11H,3-9,12-13H2,1-2H3
chave InChI
RJQMAKONXJAZGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Precursor for synthesis of light emitting polymer from PPV class.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)