Documentos Principais
592781
Sigma-Aldrich
Ethoxynonafluorobutane
99.0%, mixture of two isomers
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5F9O
Peso molecular:
264.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99.0%
temperatura de autoignição
707 °F
Impurezas
<100 ppm water
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.282 (lit.)
p.e.
76 °C (lit.)
pf
−138 °C (lit.)
densidade
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 220 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.35
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
grupo funcional
ether
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c1-2-16-6(14,15)4(9,10)3(7,8)5(11,12)13/h2H2,1H3
chave InChI
DFUYAWQUODQGFF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethoxynonafluorobutane can be called as an eco-friendly solvent, which finds applications in chromatography since it has high lipophilic character as a result of which, it can be used as a substitute for hexane.[1]
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)