Documentos Principais
592714
Sigma-Aldrich
1-Benzoylpiperazine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
226.70
Beilstein:
3717496
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
>230 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].O=C(N1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13;/h1-5,12H,6-9H2;1H
chave InChI
KSVFXAZDBKITEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)