Key Documents
592641
Sigma-Aldrich
1-(Triethoxysilyl)-2-pentene
predominantly cis
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)3SiCH2CH=CHCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
232.39
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.4170 (lit.)
pb
213-214 °C (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](C\C=C/CC)(OCC)OCC