Documentos Principais
592447
Sigma-Aldrich
Methyl 4-fluorocinnamate, predominantly trans
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH=CHCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
180.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
45-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9FO2/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-7H,1H3/b7-4+
chave InChI
HSNCAEKOZRUMTB-QPJJXVBHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)