Key Documents
591335
Sigma-Aldrich
PAMAM-OS-trimethoxysilyl dendrimer, generation 0 solution
10 wt. % in isopropanol
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM((NHCH2CH2CO2(CH2)3Si(OCH3)3)8
Peso molecular:
2391.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
descrição
trimethoxysilyl surface group
forma
liquid
peso molecular
generation 0
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
10 wt. % in isopropanol
Nº de grupos de superfície
8
índice de refração
n20/D 1.3859
pb
82.4 °C
densidade
0.819 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCOC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
Características e benefícios
Contains 8 surface organosilicon groups.
Informações legais
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.