Documentos Principais
591130
Sigma-Aldrich
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
Sinônimo(s):
Methyl 3-boronobenzoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2CC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
179.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pf
205-208 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
chave InChI
ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Iterative cross-coupling of boronate building blocks
  • Cross-coupling with aryl / alkenyl sulfonates
  • Synthesis of symmetrical biaryls via CuCl catalyzed homocoupling
  • Trifluoromethylation
  • Cyanation
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)