Key Documents
590843
Sigma-Aldrich
DL-Valine-2-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCD(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
118.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
pf
295 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(N)(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i4D
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-QYKNYGDISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)