Documentos Principais
590444
Sigma-Aldrich
Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate
Sinônimo(s):
(p-Chlorobenzoyl)acetic acid methyl ester, Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
212.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
42-46 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
OIPOJEDRCKVDJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Oxidative coupling with aminopyridines
  • Enantioselective hydrogenation of unprotected β-enamine esters
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative alkylation of benzylic C-H bonds
  • Tandem oxidative coupling and annulation of phenols
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)