Documentos Principais
590126
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-propylacrylate
99%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH2CH2CH3)CO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
204.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C([H])=C(\CCC)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-3-7-11(2)13(14)15-10-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9H,2-3,7,10H2,1H3
chave InChI
VVMMMVHSJPQPMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)