Documentos Principais
589500
Sigma-Aldrich
DL-Proline-2-d1
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5DH8NO2
Número CAS:
Peso molecular:
116.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
208 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/i4D
chave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-QYKNYGDISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)