Key Documents
58925
Sigma-Aldrich
(−)-Isolongifolol
Sinônimo(s):
(1S,11S)-3,3,7-Trimethyltricyclo[5.3.1.02.8]undecane-11-methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26O
Número CAS:
Peso molecular:
222.37
Beilstein:
3195912
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
atividade óptica
[α]20/D −58±1°, c = 1% in petroleum ether
pf
113-114 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])C(C)(C)CCC[C@@]3(C)[C@H]2CO
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)