Documentos Principais
588962
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-1,3,5-triazine on silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Cyanuric acid on silica gel
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Extensão da rotulagem
0.5-1.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)