Documentos Principais
588946
Sigma-Aldrich
3-[5-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)furan-2-yl]-acrylic acid, predominantly trans
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9F3O3
Número CAS:
Peso molecular:
282.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
157-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C14H9F3O3/c15-14(16,17)11-4-2-1-3-10(11)12-7-5-9(20-12)6-8-13(18)19/h1-8H,(H,18,19)/b8-6+
chave InChI
WWHMEYXWUKCAKU-SOFGYWHQSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)