Key Documents
588903
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)-2-furonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H6ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
203.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
75-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(o2)C#N
InChI
1S/C11H6ClNO/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-6H
chave InChI
JTGMARZVNVXBRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)