Documentos Principais
588776
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl phenyl-d5 ether
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4OC6D5
Número CAS:
Peso molecular:
254.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
305 °C (lit.)
densidade
1.451 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2ccc(Br)cc2)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
JDUYPUMQALQRCN-RALIUCGRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)