Documentos Principais
588180
Sigma-Aldrich
1-Dimethylamino-2-propylamine
98%
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylpropylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)CH2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
102.18
Beilstein:
969185
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
113 °C (lit.)
densidade
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(6)4-7(2)3/h5H,4,6H2,1-3H3
chave InChI
RRQHLOZQFPWDCA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)