Documentos
588164
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H10O
Número CAS:
Peso molecular:
99.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
155 °C (lit.)
pf
-47 °C (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i6+1
chave InChI
JHIVVAPYMSGYDF-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup