Documentos Principais
587893
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
O2S(C6H415NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
250.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pureza isotópica
98 atom % 15N
pf
175-177 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc([15NH2])cc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)