Documentos Principais
587435
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) phosphate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O4PPr
Número CAS:
Peso molecular:
235.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: praseodymium
cadeia de caracteres SMILES
[Pr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Pr/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
chave InChI
KDCUNMWWJBHRSC-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)